Merck
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
InChI key
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)