Merck
595136
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6FN
Número de CAS:
Peso molecular:
111.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)