Merck
579122
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 114,00
US$ 114,00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 114,00
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC6H10CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
196.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 114,00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
71-75 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C1CCC(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)