Merck
566535
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4950 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h11-12H,1-10H2
InChI key
LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.0 °F - closed cup
flash_point_c
87.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)