Merck
536075
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
194.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
InChI key
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)