Merck
514675
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-difluorobenzoylformate
96%
Sinónimos:
Ethyl 3,5-difluorophenylglyoxylate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 875,00
US$ 875,00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 875,00
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3COCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
214.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 875,00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
247.4 °C (lit.)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)