Merck
511730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
98%
Sinónimos:
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Código UNSPSC:
12171500
Ensayo
98%
mp
113-116 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
Clave InChI
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)