Merck
472115
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxamide
97%
Sinónimos:
Pyromellitamide
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2(CONH2)4
Número de CAS:
Peso molecular:
250.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1cc(C(N)=O)c(cc1C(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c11-7(15)3-1-4(8(12)16)6(10(14)18)2-5(3)9(13)17/h1-2H,(H2,11,15)(H2,12,16)(H2,13,17)(H2,14,18)
Clave InChI
FGLFAMLQSRIUFO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)