Merck
471275
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NaO5S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
optical activity
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c