Merck
447587
Sigma-Aldrich
Dibutylgermanium dichloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2GeCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.77
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
density
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Ge](Cl)(Cl)CCCC
Visite la Librería de documentos
Macromolecules, 23, 2346-2346 (1990)