MilliporeSigma
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)