Merck
403490
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
95%
Sinónimos:
Diphenylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2SiHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
218.75
Beilstein/REAXYS Number:
2937164
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI key
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)