Merck
400807
Sigma-Aldrich
Potassium selenate
−100 mesh, 99%
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
K2SeO4
Número de CAS:
Peso molecular:
221.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99%
tamaño de partícula
−100 mesh
densidad
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K].O[Se](O)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)