394130
4-Nitro-N-propylbenzamide
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
100-103 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
nitro
SMILES string
CCCNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c1-2-7-11-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(14)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
MDRVSZJDSUDYGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?