Merck
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)