Merck
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(−)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Sinónimos:
(1S,2S,5S)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein/REAXYS Number:
3196635
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
InChI key
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)