Merck
374938
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 47,10
US$ 47,10
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 47,10
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H10CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Beilstein:
2043187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Número índice de la CE:
611-163-8
NACRES:
NA.22
US$ 47,10
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
delta pKa between the two stereoisomers of 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid has been studied using 1H and 13C NMR.[1] Preparation of cis- and trans-4-tert- butylcyclohexanecarboxylic acid has been reported.[2]
Aplicación
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid may be used in the preparation of N-((S)-3-(4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl)-1-henylpropyl)-4-tert-butylcyclohexanecarboxamide.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C L Perrin et al.
Analytical chemistry, 68(13), 2127-2134 (1996-07-01)
An NMR titration method has been developed to simultaneously measure the difference in acid dissociation constants (delta pKa) of two or more compounds with high precision and accuracy. The delta pKa between the conjugate acids of the two stereoisomers of
Yanqing Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(10), 2426-2441 (2008-10-03)
CCR5, as the major co-receptor for HIV-1 entry, is an attractive novel target for the pharmaceutical industry in the HIV-1 therapeutic area. In this study, based on the structures of maraviroc and 1,4-bis(4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl)butane-1,4-dione (1), which was identified using structure-based virtual
Conformational analysis. LXXV. Methylation rates of cis-and trans-4-tert-butyl-N, N-dimethylcyclohexylamines.
Allinger NL and Graham JC.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1688-1690 (1971)