Merck
341002
Sigma-Aldrich
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandione hydrate
Sinónimos:
5-Methoxyninhydrin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O5 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
208.17 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
InChI key
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c