Merck
328995
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OC6H4OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
2263788
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-146 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
AQIHDXGKQHFBNW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid is an intermediate in the synthesis of enantiomerically pure aryloxyphenoxypropionic acid-type herbicides.[1] Enzymatic resolution of (R,S)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionic acid was reported.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enzymatic resolution of (R, S)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid.
Barton MJ, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 12(8), 577-583 (1990)
Regioselective preparation of (< i> R</i>)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid with a fungal peroxygenase.
Kinne M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(41), 5950-5953 (2008)
Ye Yuan et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 50(8), 533-543 (2015-06-13)
The metabolic fate of (14)C-phenyl-labeled herbicide clodinafop-propargyl ((14)C-CfP) was studied for 28 days in lab assays using a sediment-water system derived from a German location. Mineralization was 5.21% of applied (14)C after 28 days exhibiting a distinct lag phase until