Merck
327700
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(diphenylarsine)
94%
Sinónimos:
1,2-Bis(diphenylarsino)ethane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
486.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
94%
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES string
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4