Merck
292931
Sigma-Aldrich
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)