Merck
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
Sinónimos:
Z-N,2-Dimethylalanine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
251.28
Beilstein/REAXYS Number:
3347632
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
135-138 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)