183458
1-Naphthaleneethanol
95%
Sinónimos:
2-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
bp
186 °C/17 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
Clave InChI
RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... BAD(572)
Envase
Total impurities <5% 2-isomer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1013(1-2), 19-27 (2003-11-08)
A modified field amplification sample injection method was proposed and evaluated by using positively mono charged cyclodextrin (CD) as carrier and 1-adamantanecarboxylate as displacer for on-capillary preconcentration of neutral compounds and improvement of the concentration limit of detection in micellar