Merck
16445
Sigma-Aldrich
Tris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)tin bromide
~90%
Sinónimos:
Bromotris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)tin bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12BrF27Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
939.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
~90%
Formulario
liquid
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](Br)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C6H4F9.BrH.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;;/h3*1-2H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
GHTDTEBNYTUTDL-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,123
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)