130087
Myristic acid
95%
Sinónimos:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?