AC7372907405
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
About This Item
Iupac Name
1-benzothiophene-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clave InChI
GSMXWLPUJAYDHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)