Merck
AC7300013714
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-3-methyl-benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Peso molecular:
210.68
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7ClOS/c1-6-8-4-7(11)2-3-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
InChI key
OEHWRIDKBQTMPG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-03G-004
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-03G-004
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)