Merck
AC7300013042
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NOS/c9-8(10,11)13-6-4-2-1-3-5(6)7(12)14/h1-4H,(H2,12,14)
Clave InChI
WVRLRVCJDVSKRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)