Merck
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)