ADVH9A1C417E
AChemBlock
4-Fluorobenzoyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.1
Iupac Name
4-fluorobenzoyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4F2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Clave InChI
GIQURHRJQIPDKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x202156-4-fluorobenzoyl-fluoride.html
Synonym
4-fluorobenzoyl fluoride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x202156-4-fluorobenzoyl-fluoride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)