Merck
ADVH996BE278
AChemBlock
tert-Butyl N-[N'-benzyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl] carbamimidoyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349.43
Número MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl ((benzylimino)methylene)bis(hydrogen carbonimidate)
Inchi Code
1S/C18H27N3O4/c1-17(2,3)24-15(22)20-14(21-16(23)25-18(4,5)6)19-12-13-10-8-7-9-11-13/h7-11H,12H2,1-6H3,(H2,19,20,21,22,23)
Clave InChI
UUSXNQWTGNNGSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u108579-tert-butyl-n-n-benzyl-n-2-methylpropan-2-yl-oxycarbonyl-carbamimidoyl-carbamate.html
Synonym
tert-Butyl N-[N'-benzyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl] carbamimidoyl]carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u108579-tert-butyl-n-n-benzyl-n-2-methylpropan-2-yl-oxycarbonyl-carbamimidoyl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)