Merck
ADVH98DE83FE
AChemBlock
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine;hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.67
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-2-7(4-9-3-1)8-5-10-11-6-8;/h5-7,9H,1-4H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
MNGGUSLQFWCJLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w172578-3-1h-pyrazol-4-yl-piperidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w172578-3-1h-pyrazol-4-yl-piperidine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)