Merck
ADVH98DE6208
AChemBlock
tert-butyl N-[rel-(1s,3R,4S)-3,4-dihydroxycyclopentyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3R,4S)-3,4-dihydroxycyclopentyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-7(12)8(13)5-6/h6-8,12-13H,4-5H2,1-3H3,(H,11,14)/t6-,7+,8-
Clave InChI
OUKPLRJCZUQNRI-RNLVFQAGSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
Gray Solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u138576-tert-butyl-n-rel-1s-3r-4s-3-4-dihydroxycyclopentyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl ((1r,3R,4S)-3,4-dihydroxycyclopentyl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u138576-tert-butyl-n-rel-1s-3r-4s-3-4-dihydroxycyclopentyl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)