Merck
ADVH98732F8B
AChemBlock
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.07
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
OXJDVWVBGBGJOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u137621-4-chloro-3-methoxyphenyl-hydrazine-hydrochloride.html
Synonym
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u137621-4-chloro-3-methoxyphenyl-hydrazine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)