Merck
ADVH97EBF70C
AChemBlock
2-Hydroxy-5-Amino-N-(2-carboxy-4-aminophenyl)benzoic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12N2O5/c15-7-1-3-11(9(5-7)13(18)19)16-8-2-4-12(17)10(6-8)14(20)21/h1-6,16-17H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
FNKYNYBONZATNB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
black solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u131892-2-hydroxy-5-amino-n-2-carboxy-4-aminophenyl-benzoic-acid.html
Synonym
5-amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131892-2-hydroxy-5-amino-n-2-carboxy-4-aminophenyl-benzoic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)