Merck
ADVH97AC9D2B
AChemBlock
N1-Boc1,2-dimethyl-ethylenediamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.73
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobutan-2-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-6(10)7(2)11-8(12)13-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
KXWJLSCBOFUOQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u110786-n1-boc1-2-dimethyl-ethylenediamine-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl (3-aminobutan-2-yl)carbamate hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u110786-n1-boc1-2-dimethyl-ethylenediamine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)