Merck
ADVH97AC9634
AChemBlock
2-Phenylnicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
2-phenylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2/c13-9-11-7-4-8-14-12(11)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H
Clave InChI
VLXSSSFLMFXUJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109630-2-phenylnicotinonitrile.html
Synonym
2-phenylnicotinonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109630-2-phenylnicotinonitrile.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)