Merck
ADVH97AC8E88
AChemBlock
2-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.2
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9-10/h11H,2-5H2,1H3
Clave InChI
ZSVBMGLFELSPHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u105914-2-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazol-3-ol.html
Synonym
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105914-2-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazol-3-ol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)