Merck
ADVH97AC7D2B
AChemBlock
Cyclohex-1-ene-1-methylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.19
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclohexen-1-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5-6,8H2
Clave InChI
AYQJCDBGGILQIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38792-cyclohex-1-ene-1-methylamine.html
Synonym
cyclohex-1-en-1-ylmethanamine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38792-cyclohex-1-ene-1-methylamine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)