ADVH94547DFC
AChemBlock
2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O4/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(2-3)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)
Clave InChI
MCQLFDJHSKKLHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93753-2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)