ADVH94547B09
AChemBlock
tert-butyl (2-methylthiazol-5-yl)methylcarbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl methyl(2-methylthiazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S/c1-7-11-6-8(15-7)12(5)9(13)14-10(2,3)4/h6H,1-5H3
Clave InChI
OEAXFGSNTPFWTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94794-tert-butyl-2-methylthiazol-5-yl-methylcarbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)