Merck
ADVH94547AAA
AChemBlock
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-4-6-1-2-7(10(14)15)3-8(6)16-5-9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
AQBSXYORVWPBEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)