ADVH7F383069
AChemBlock
(4-methoxy-3-((4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
(4-methoxy-3-((4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BNO5S/c1-10-5-7-15(8-6-10)21(18,19)13-9-11(14(16)17)3-4-12(13)20-2/h3-4,9-10,16-17H,5-8H2,1-2H3
Clave InChI
WUXISXJGKQFRTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86413-4-methoxy-3-4-methylpiperidin-1-yl-sulfonyl-phenyl-boronic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)