Merck
ADVH7F380C42
AChemBlock
1-(2-Aminophenyl)-3-azetidinol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-aminophenyl)-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-8-3-1-2-4-9(8)11-5-7(12)6-11/h1-4,7,12H,5-6,10H2
Clave InChI
LGNUSWKZIGYTSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Synonym
1-(2-aminophenyl)azetidin-3-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)