ADVH7F37FA5E
AChemBlock
6-bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
6-bromo-8-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-3-1-11-2-8-10-5(11)4(7)9-3/h1-2H
Clave InChI
ZLJLYILYSDGQLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31407-6-bromo-8-chloro-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyrazine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)