Merck
ADVH7F37F35D
AChemBlock
7-Fluoro-D-tryptophan
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.22
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-2-amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11FN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Clave InChI
ADMHYWIKJSPIGJ-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28136-7-fluoro-d-tryptophan.html
Synonym
(r)-2-amino-3-(7-fluoro-1h-indol-3-yl)propanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28136-7-fluoro-d-tryptophan.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)