Merck
ADVH7F37C6FC
AChemBlock
N,N,N-trimethyl-4-((2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)carbonyl)benzenaminium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Peso molecular:
477.36
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N,N-trimethyl-4-((2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)carbonyl)benzenaminium trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C16H14F4NO2.CHF3O3S/c1-21(2,3)10-6-4-9(5-7-10)16(22)23-15-13(19)11(17)8-12(18)14(15)20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-8H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
MSKGDMSUFPSARJ-UHFFFAOYSA-M
storage temp.
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t98977-n-n-n-trimethyl-4-2-3-5-6-tetrafluorophenoxy-carbonyl-benzenaminium-trifluoromethanesulfonate.html
Synonym
n,n,n-trimethyl-4-((2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)carbonyl)benzenaminium trifluoromethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98977-n-n-n-trimethyl-4-2-3-5-6-tetrafluorophenoxy-carbonyl-benzenaminium-trifluoromethanesulfonate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)