Merck
ADVH7F37B575
AChemBlock
tert-butyl N-[(1R)-1-ethyl-2-oxo-propyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (R)-(2-oxopentan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-6-8(7(2)12)11-9(13)14-10(3,4)5/h8H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
OYMVICMFVPPYRS-MRVPVSSYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t95162-tert-butyl-n-1r-1-ethyl-2-oxo-propyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (r)-(2-oxopentan-3-yl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95162-tert-butyl-n-1r-1-ethyl-2-oxo-propyl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)