Merck
ADVH49B823FD
AChemBlock
1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(11-12)9(10)13/h2-5H,1H3,(H2,10,13)
Clave InChI
PVROETJHCUDAFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81318-1-methyl-1h-indazole-3-carboxamide.html
Synonym
1-methyl-1h-indazole-3-carboxamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81318-1-methyl-1h-indazole-3-carboxamide.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)