Merck
ADVH303C2333
AChemBlock
(2-methyloxetan-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-methyl-2-oxetanyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c1-5(4-6)2-3-7-5/h6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
SHSBMPDSSWZEPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q62788-2-methyloxetan-2-yl-methanol.html
Synonym
(2-methyloxetan-2-yl)methanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q62788-2-methyloxetan-2-yl-methanol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)